CAS RN 23897-15-6
IUPAC Nor:
tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphane
Synonymes:
tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol):
388.54
Formule moléculaire:
C27H33P
InChi Key:
IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(C)=C(P(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Trimésitylphosphine, 98%
Trimésitylphosphine, 98%
CAS: 23897-15-6 Formule moléculaire: C27H33P Poids moléculaire (g/mol): 388.535 Numéro MDL: MFCD00014912 Clé InChI: IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: trimesitylphosphine,tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphine,tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphane,phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl,pubchem6447,acmc-1cs30,phosphine,tris 2,4,6-trimethylphenyl PubChem CID: 2733417 Nom de l’IUPAC: Tris(2,4,6-triméthylphényl)phosphane SOURIRES: CC1=CC(=C(C(=C1)C)P(C2=C(C=C(C=C2C)C)C)C3=C(C=C(C=C3C)C)C)C