accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3(S)ONFHOOOHO

CAS RN 219861-08-2

IUPAC Nor: (1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile; oxalic acid
Synonymes: escitalopram; oxalic acid
Poids moléculaire (g/mol): 414.43
Formule moléculaire: C22H23FN2O5
InChi Key: KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCC2=CC(=CC=C12)C#N)C1=CC=C(F)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats