CAS RN 2175-90-8
IUPAC Nor:
[(cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)(phenyl)methyl]benzene
Synonymes:
[cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene(phenyl)methyl]benzene
Poids moléculaire (g/mol):
230.31
Formule moléculaire:
C18H14
InChi Key:
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1=CC(C=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
6,6-Diphenylfulvene 98.0+%, TCI America™
CAS: 2175-90-8 Formule moléculaire: C18H14 Poids moléculaire (g/mol): 230.31 Numéro MDL: MFCD00001419 Clé InChI: BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-(Diphenylmethylene)-1,3-cyclopentadiene CID PubChem: 101236 Nom IUPAC: [cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene(phenyl)methyl]benzene SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC=C2)C3=CC=CC=C3