CAS RN 205865-67-4
IUPAC Nor:
ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Synonymes:
ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Poids moléculaire (g/mol):
196.27
Formule moléculaire:
C7H14F2O2Si
InChi Key:
DYAKYYSMROBYNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(F)(F)[Si](C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthyle 2,2-Difluoro-2-(triméthylsilyl)acétate 97,0+%, TCI America™
CAS: 205865-67-4 Formule moléculaire: C7H14F2O2Si Poids moléculaire (g/mol): 196.269 Numéro MDL: MFCD04973092 Clé InChI: DYAKYYSMROBYNG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic Acid Ethyl Ester PubChem CID: 2758940 Nom de l’IUPAC: Éthyle 2,2-difluoro-2-triméthylsilylacétate SOURIRES: CCOC(=O)C(F)(F)[Si](C)(C)C