CAS RN 197245-87-7
CAS RN 197245-87-7
IUPAC Nor:
(3-methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodanium trifluoromethanesulfonate
Synonymes:
(3-methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodanium triflate
Poids moléculaire (g/mol):
486.29
Formule moléculaire:
C17H18F3IO3S
InChi Key:
JFTSJYFKINVLMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC1=CC([I+]C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium Trifluoromethanesulfonate 98.0+%, TCI America™
CAS: 197245-87-7 Formule moléculaire: C17H18F3IO3S Poids moléculaire (g/mol): 486.29 Numéro MDL: MFCD20264883 Clé InChI: JFTSJYFKINVLMA-UHFFFAOYSA-M Synonyme: Mesityl(m-tolyl)iodonium Triflate CID PubChem: 10719708 Nom IUPAC: (3-methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodanium trifluoromethanesulfonate SMILES: [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC1=CC([I+]C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CC=C1