accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1802566-49-9

NHNNHCl

CAS RN 1802566-49-9

IUPAC Nor: 4-({[(4-cyanophenyl)methyl]amino}methyl)benzonitrile hydrochloride
Synonymes: 4-({[(4-cyanophenyl)methyl]amino}methyl)benzonitrile hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 283.76
Formule moléculaire: C16H14ClN3
InChi Key: KUPRRXGOGODEHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.N#CC1=CC=C(CNCC2=CC=C(C=C2)C#N)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats