CAS RN 172695-33-9
IUPAC Nor:
(3R)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-methylpentanoic acid
Synonymes:
(3R)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-methylpentanoic acid|FMOC-L-BETA-HOMOVALINE
Poids moléculaire (g/mol):
353.42
Formule moléculaire:
C21H23NO4
InChi Key:
KFDMTAMWOIQTOB-LJQANCHMSA-N
SMILES:
CC(C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Fmoc-L-bêta-homovaline, 95%
CAS: 172695-33-9 Formule moléculaire: C21H23NO4 Poids moléculaire (g/mol): 353.42 Numéro MDL: MFCD01862853 Clé InChI: KFDMTAMWOIQTOB-LJQANCHMSA-N Synonyme: fmoc-l-beta-homovaline,r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid,fmoc-beta-hoval-oh,r-n-fmoc-3-amino-4-methylpentanoic acid,r-3-fmoc-amino-4-methylpentanoic acid,3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid,fmoc-beta-leu-oh,fmoc-l-,a-leucine,fmoc-l-beta-leucine,fmoc-,a-hoval-oh PubChem CID: 2761560 Nom de l’IUPAC: (3R)-3-(9H-fluor-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-acide méthylpentanoïque SOURIRES: CC(C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12