accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CBBNH3CCH3NH3CCH3NCH3CH3

CAS RN 1630-79-1

IUPAC Nor: dimethyl[1,2,2-tris(dimethylamino)diboran-1-yl]amine
Synonymes: dimethyl[1,2,2-tris(dimethylamino)diboran-1-yl]amine
Poids moléculaire (g/mol): 197.93
Formule moléculaire: C8H24B2N4
InChi Key: KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)B(B(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)