accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16212-06-9

OSO(Z)

CAS RN 16212-06-9

IUPAC Nor: [(1Z)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]benzene
Synonymes: [(1Z)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]benzene
Poids moléculaire (g/mol): 244.31
Formule moléculaire: C14H12O2S
InChi Key: DNMCCXFLTURVLK-QXMHVHEDSA-N
SMILES: O=S(=O)(\C=C/C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats