accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14930-96-2

IUPAC Nor: 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methylidene-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
Synonymes: cytochalasen-B
Poids moléculaire (g/mol): 479.62
Formule moléculaire: C29H37NO5
InChi Key: GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats