accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO

CAS RN 1468-95-7

IUPAC Nor: (anthracen-9-yl)methanol
Synonymes: 9-anthracenemethanol
Poids moléculaire (g/mol): 208.26
Formule moléculaire: C15H12O
InChi Key: JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)