CAS RN 145369-94-4
IUPAC Nor:
6-bromo-1,4-dihydroquinolin-4-one
Synonymes:
6-bromo-1H-quinolin-4-one
Poids moléculaire (g/mol):
224.06
Formule moléculaire:
C9H6BrNO
InChi Key:
XKLBNOHKHRAXKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=C2NC=CC(=O)C2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Bromo-4-hydroxyquinoline 98.0+%, TCI America™
CAS: 145369-94-4 Formule moléculaire: C9H6BrNO Poids moléculaire (g/mol): 224.057 Numéro MDL: MFCD00272435 Clé InChI: XKLBNOHKHRAXKK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-bromoquinolin-4-ol,6-bromo-4-hydroxyquinoline,6-bromoquinolin-4 1h-one,6-bromo-quinolin-4-ol,4-quinolinol, 6-bromo,6-bromo-1,4-dihydroquinolin-4-one,6-bromo-4-quinolinol,4-hydroxy-6-bromoquinoline,6-bromo-4-hyrdroxyquinoline,6-bromoquinolin-4-one CID PubChem: 12403680 Nom IUPAC: 6-bromo-1H-quinolin-4-one SMILES: C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C=CN2