accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 144598-75-4

IUPAC Nor: 3-{2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-4H,6H,7H,8H,9H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Synonymes: invega paliperidone (substance) 9-hydroxy-risperidone paliperidone (product) janssen brand of paliperidone extended release
Poids moléculaire (g/mol): 426.49
Formule moléculaire: C23H27FN4O3
InChi Key: PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C(CCN2CCC(CC2)C2=NOC3=CC(F)=CC=C23)C(=O)N2CCCC(O)C2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)