accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3

CAS RN 142-82-5

IUPAC Name: heptane
Synonyms: heptane N-heptane eptani skellysolve C dipropyl methane gettysolve-C hsdb 90
Molecular Weight (g/mol): 100.21
Molecular Formula: C7H16
InChi Key: IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCC
Molecular Weight (g/mol) 
  • (9)
  • (1)
  • (116)
Quantity 
  • (24)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (17)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (18)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
Grade 
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (13)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
Percent Purity 
  • (4)
  • (27)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
Boiling Point 
  • (2)
  • (1)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (23)
  • (23)
  • (10)
  • (4)
  • (7)
  • (11)
  • (7)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (2)
  • (14)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (45)
  • (9)
  • (1)
  • (116)
  • (24)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (17)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (18)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (13)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (27)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)