CAS RN 133-78-8
IUPAC Nor:
4-amino-2-methylbenzene-1-sulfonic acid
Synonymes:
4-amino-2-methylbenzenesulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol):
187.21
Formule moléculaire:
C7H9NO3S
InChi Key:
ZDIRCGKEOWZBIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(N)=CC=C1S(O)(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
M-Toluidine-4-Acide sulfonique 95,0+%, TCI America™
CAS: 133-78-8 Formule moléculaire: C7H9NO3S Poids moléculaire (g/mol): 187.21 Numéro MDL: MFCD00035774 Clé InChI: ZDIRCGKEOWZBIM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-Aminotoluene-2-sulfonic Acid, 3-Methylaniline-4-sulfonic Acid, 4-Amino-2-methylbenzenesulfonic Acid PubChem CID: 67248 Nom de l’IUPAC: Acide 4-amino-2-méthylbenzène-1-sulfonique SOURIRES: CC1=CC(N)=CC=C1S(O)(=O)=O