accessibility menu, dialog, popup

UserName

O

CAS RN 132-64-9

IUPAC Nor: 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Synonymes: dibenzofuran 2,2'-biphenylylene oxide DBF 2,2'-biphenylene oxide dibenzol(b,d)furan diphenylene oxide dibenzo(b,d)furan
Poids moléculaire (g/mol): 168.2
Formule moléculaire: C12H8O
InChi Key: TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)