accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNa

CAS RN 1310-73-2

IUPAC Name: sodium hydroxide
Synonyms: sodium hydroxide NaOH natriumhydroxid soude caustique sodium hydrate hydroxyde de sodium aetznatron soda lye
Molecular Weight (g/mol): 40
Molecular Formula: HNaO
InChi Key: HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [OH-].[Na+]
Quantity 
  • (1)
  • (172)
  • (2)
  • (1)
  • (19)
  • (42)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (16)
  • (100)
  • (14)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (134)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (14)
  • (1)
  • (25)
  • (100)
  • (10)
  • (1)
  • (6)
  • (13)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (536)
  • (9)
  • (49)
  • (7)
  • (147)
  • (1)
Grade 
  • (26)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (25)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (150)
  • (7)
  • (6)
  • (36)
  • (6)
  • (13)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (167)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (14)
  • (16)
  • (15)
  • (7)
  • (29)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (17)
  • (2)
  • (7)
  • (16)
  • (31)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (6)
  • (12)
  • (12)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (18)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
pH 
  • (6)
  • (5)
  • (44)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (177)
  • (103)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (18)
  • (2)
  • (55)
  • (6)
  • (66)
  • (125)
  • (13)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (275)
  • (19)
  • (103)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (11)
  • (103)
  • (44)
  • (6)
  • (1)
  • (172)
  • (2)
  • (1)
  • (19)
  • (42)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (16)
  • (100)
  • (14)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (134)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (14)
  • (1)
  • (25)
  • (100)
  • (10)
  • (1)
  • (6)
  • (13)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (536)
  • (9)
  • (49)
  • (7)
  • (147)
  • (1)
  • (26)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (25)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (150)
  • (7)
  • (6)
  • (36)
  • (6)
  • (13)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (167)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (14)
  • (16)
  • (15)
  • (7)
  • (29)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (17)
  • (2)
  • (7)
  • (16)
  • (31)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (12)
  • (12)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (18)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (44)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (36)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)