accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaNaNaNaH3CNHOHNOHNONHCH3OHNSOOOSOOOSOOOONHSOOOSOOOSOOO

CAS RN 129-46-4

IUPAC Nor: hexasodium 8-{4-methyl-3-[3-({[3-({2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)phenyl]carbamoyl}amino)benzamido]benzamido}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
Synonymes: hexasodium 8-{4-methyl-3-[3-({[3-({2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)phenyl]carbamoyl}amino)benzamido]benzamido}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 1429.15
Formule moléculaire: C51H34N6Na6O23S6
InChi Key: VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)