accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiH3CCH3

CAS RN 128388-53-4

IUPAC Nor: trimethyl({5-phenyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl})silane
Synonymes: trimethyl({5-phenyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl})silane
Poids moléculaire (g/mol): 302.49
Formule moléculaire: C21H22Si
InChi Key: GCYRLUSIWVFXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats