CAS RN 122648-99-1
IUPAC Nor:
9,10-bis(naphthalen-2-yl)anthracene
Synonymes:
9,10-bis(naphthalen-2-yl)anthracene
Poids moléculaire (g/mol):
430.55
Formule moléculaire:
C34H22
InChi Key:
VIZUPBYFLORCRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC3=CC=CC=C3C=C2)C2=CC=CC=C12
1
–
2
de
2
résultats
1
9,10-Di(2-naphthayl)anthracène (purifié par sublimation) 99,0+%, TCI America™
CAS: 122648-99-1 Formule moléculaire: C34H22 Poids moléculaire (g/mol): 430.55 Numéro MDL: MFCD00028944 Clé InChI: VIZUPBYFLORCRA-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 21881242 Nom de l’IUPAC: 9,10-dinaphtalène-2-ylanthragène SOURIRES: C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)C6=CC7=CC=CC=C7C=C6
2
9,10-Di(2-naphthyl)anthréène 98,0+%, TCI America™
CAS: 122648-99-1 Formule moléculaire: C34H22 Poids moléculaire (g/mol): 430.55 Numéro MDL: MFCD00028944 Clé InChI: VIZUPBYFLORCRA-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 21881242 Nom de l’IUPAC: 9,10-dinaphtalène-2-ylanthragène SOURIRES: C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)C6=CC7=CC=CC=C7C=C6