accessibility menu, dialog, popup

UserName

Découvrez nos nouvelles offres et économisez jusqu’à 50 %

Économisez aujourd’hui

Fisher Scientific Logo
Vous n'avez pas de compte ?  Créer un compte
Produits
Menu principal

CAS RN 122-34-9

CH3HNNClNNHH3CN

CAS RN 122-34-9

IUPAC Nor: 6-chloro-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Synonymes: simazine tafazine 50-W herbex herbazin 50 C7H12ClN5 caswell no. 740 epa pesticide chemical code 080807 batazine flo herbazin-50 zeapur
Poids moléculaire (g/mol): 201.66
Formule moléculaire: C7H12ClN5
InChi Key: ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC1=NC(NCC)=NC(Cl)=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.