accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 12092-47-6

IUPAC Nor: bis(λ¹-rhodium(1+)) bis((1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene) dichloride
Synonymes: cyclooctadiene rhodium chloride dimer
Poids moléculaire (g/mol): 493.08
Formule moléculaire: C16H24Cl2Rh2
InChi Key: QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)