accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1180-71-8

CH3CH3O(S)OO(R)(R)(S)H3C(S)OO(S)O(R)(R)CH3O(R)O

CAS RN 1180-71-8

IUPAC Nor: (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetramethyl-4,8,15,18-tetraoxahexacyclo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶.0¹⁴,²⁰]docosane-5,12,17-trione
Synonymes: limonin obaculactone evodin limonine evodia fruit citrolimonin di-delta-lactone limonoic acid dictamnolactone
Poids moléculaire (g/mol): 470.52
Formule moléculaire: C26H30O8
InChi Key: KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
SMILES: CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Qualité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats