accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 115-95-7

IUPAC Nor: 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
Synonymes: linalyl acetate
Poids moléculaire (g/mol): 196.29
Formule moléculaire: C12H20O2
InChi Key: UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)=CCCC(C)(OC(C)=O)C=C
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)