accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrO

CAS RN 115-17-3

IUPAC Nor: 2,2,2-tribromoacetaldehyde
Synonymes: tribromoacetaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 280.74
Formule moléculaire: C2HBr3O
InChi Key: YTGSYRVSBPFKMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC(Br)(Br)C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats