accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3O

CAS RN 111-13-7

IUPAC Nor: octan-2-one
Synonymes: 2-octanone
Poids moléculaire (g/mol): 128.22
Formule moléculaire: C8H16O
InChi Key: ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCC(C)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (5)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)