accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CCH3OO

CAS RN 107-43-7

IUPAC Nor: 2-(trimethylazaniumyl)acetate
Synonymes: Bet abromine betafin bcr citrate de bétaïne upsa scorbo bétaïne betafin betaine glycylbetaine loramine amb 13 aminocoat
Poids moléculaire (g/mol): 117.15
Formule moléculaire: C5H11NO2
InChi Key: KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[N+](C)(C)CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (10)
  • (8)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Forme physique 
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
Niveau 
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (11)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (10)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (7)