accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 103-36-6

IUPAC Nor: ethyl (2E)-3-phenylprop-2-enoate
Synonymes: ethyl cinnamate
Poids moléculaire (g/mol): 176.22
Formule moléculaire: C11H12O2
InChi Key: KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
SMILES: CCOC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (6)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)