CAS RN 10099-58-8
IUPAC Nor:
lanthanum(3+) trichloride
Synonymes:
lanthanum(III) chloride
Poids moléculaire (g/mol):
245.26
Formule moléculaire:
Cl3La
InChi Key:
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
1
–
3
de
3
résultats
1
Chlorure de lanthane, 99,9%
CAS: 10099-58-8 Formule moléculaire: Cl3La Poids moléculaire (g/mol): 245.26 Numéro MDL: MFCD00011068 Clé InChI: ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K Nom de l’IUPAC: Trichlorure de lanthane(3+) SOURIRES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
2
Norme VeriSpec™ Lanthanum (LA) pour AAS 2% La en HCl à 2%, Ricca Chemical
CAS: 10099-58-8 Formule moléculaire: Cl3La Poids moléculaire (g/mol): 245.26 Numéro MDL: MFCD00011068 Clé InChI: ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K Nom de l’IUPAC: Trichlorure de lanthane(3+) SOURIRES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
3
Norme VeriSpec™ Lanthanum (LA) pour AAS 1000 ppm en HCl à 2%, Ricca Chemical
CAS: 10099-58-8 Formule moléculaire: Cl3La Poids moléculaire (g/mol): 245.26 Numéro MDL: MFCD00011068 Clé InChI: ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K Nom de l’IUPAC: Trichlorure de lanthane(3+) SOURIRES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]