accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10049-08-8

IUPAC Nor: ruthenium(3+) trichloride
Synonymes: ruthenium(III) chloride
Poids moléculaire (g/mol): 207.42
Formule moléculaire: Cl3Ru
InChi Key: YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Niveau 
  • (2)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)