accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 100-51-6

IUPAC Name: phenylmethanol
Synonyms: benzyl alcohol benzyl alcohol (product) phenolcarbinol epa pesticide chemical code 009502 benzylicum phenylcarbinolum benzyl alkohol alcohol,benzyl MBN benzyl alcohol preparation
Molecular Weight (g/mol): 108.14
Molecular Formula: C7H8O
InChi Key: WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC=C1
Quantity 
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
Grade 
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
Boiling Point 
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (10)
  • (13)
Physical Form 
  • (41)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (17)
  • (16)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (18)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (10)
  • (13)
  • (41)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (4)