missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kit de test de kinase - Peptide de tyrosine 3
Description
Un substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine pouvant être utilisé pour le dépistage de kinases sous forme sans anticorps. Ce peptide est basé sur MAPK14, contenant du Tyr-182.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Z'-LYTE™ Tyrosine 3 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Liquid, Tyrosine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis |
| Gamme de produit | Z ́-LYTE |
| Formule | Liquid |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Comprend | Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer |
| Volume d’échantillon | 800 x 20μL |
| Essai | Analyse de la tyrosine kinase |
| Saisie d’essai | Activité biochimique phospho-spécifique (sans anticorps) |
| Contenu et stockage | Z'-LYTE™ Les kits d’analyse kinase contiennent tous les réactifs nécessaires pour effectuer des criblages primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit devraient être stockés à -20 °C, et certains composants du kit devraient être stockés à -80 °C. Consultez le COA pour les instructions spécifiques de stockage. |
| Type de produit | Z'-LYTE™ Tyrosine 3 Peptide Kinase Assay Kit |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.