missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Acura™ Pack trio manuel de micropipettes
Description
Comprend
Trois Acura pipettes ajustables manuellement, des échantillons de pointes, un certificat de contrôle qualité et des instructions d’utilisation
- Disponible en neuf Triopacks différents de volumes spécifiques entre 0,1 μL et 10 mL
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | 825/835 |
| Gamme de produit | Acura |
| Catégorie | Micropipette Triopack |
| Volume (métrique) | 100 à 1000 μL, 0,5 à 5 mL, 1 à 10 mL |
| Comprend | Trois Acura™ pipettes ajustables manuellement, des échantillons de pointe, un certificat de contrôle qualité et des instructions d’utilisation |
| Garantie | 3 ans |