missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Dx Instrument, carte de matrice
Description
Comprend
TaqMan Bloc de réseau à 384 puits
Avec un flux de travail simplifié, un logiciel intuitif, une interface à écran tactile et des protocoles à un bouton pour minimiser les erreurs, le ViiA™ système 7 offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale du puits au puits et d’un instrument à l’autre. Com complet
- Fiabilité et précision éprouvées Applied Biosystems .
- L’utilisation avec TaqMan™ Array Micro Fluidic Cards offre un flux de travail intégré et des résultats plus rapides.
- Facile à utiliser – logiciel intuitif, écran tactile réactif, automatisation, échange de blocs sans effort sans besoin d’outils.
Productivité :
Idéal pour effectuer une PCR en temps réel à débit moyen à élevé, le ViiA™ système 7 améliore la productivité de votre laboratoire’.
- Changements rapides de blocage : L’accès frontal facilite le changement de format de blocs de cycle thermique sans avoir à déplacer des périphériques attachés comme des robots ou des ordinateurs.
- Interface tactile facile : L’écran tactile des instruments offre des protocoles à un seul contact pour une configuration rapide et facile des essais pour un large éventail d’applications.
- Compatibilité de l’automatisation : Intégré au Applied Biosystems™ Twister™ II Robot, le ViiA™ système 7 vous permet de maximiser la productivité dans des environnements automatisés.
- Tranquillité d’esprit : capacité de récupération de données pour 100+ courses.
Intégration :
- Entièrement compatibles avec TaqMan™ les cartes Array Micro Fluidic, Applied Biosystems™ TaqMan™ les tests sont la référence en analyse qPCR, offrant une grande sensibilité, une grande spécificité et une large plage dynamique.
- TaqMan™ Prêt pour l’array : Des centaines de cartes micro fluidiques Array personnalisables et prédéfinies TaqMan™ sont disponibles, contenant des essais d’expression génique ou de microARN préchargés TaqMan™ dans un format facile à utiliser; vous pouvez analyser 18 –échantillons en parallèle en utilisant votre choix parmi 12 –tests 384 TaqMan™
- Débit de 384 puits sans robotique : Avec les cartes Array Micro Fluidic, il n’est’pas nécessaire que la robotique de manipulation des liquides ou le pipetage complexe se chargent; il suffit d’ajouter TaqMan™ votre échantillon et votre mélange maître et de l’exécuter sur le ViiA™ système 7
- Compatibles avec toute la gamme d’essais TaqMan™ : Le ViiA™ système 7 est optimisé pour permettre des données claires et claires pour tous TaqMan™ les tests, y compris les tests à microARN, les tests de protéines, les tests longs à ARN non codant et les tests Pri-miARN
Performance :
Le ViiA™ système 7 est équipé du nouveau OptiFlex™ système, qui offre une détection de fluorescence améliorée permettant une analyse des données précise et sensible.
- Meilleure précision : Système de détection haute résolution pour des lectures plus précises avec TaqMan™ des cartes Array Micro Fluidic, des plaques à 384 puits et des plaques à 96 puits.
- Multiplexage maximal : Six canaux de filtre d’excitation et d’émission découplés pour le plus grand nombre de combinaisons de colorants et des capacités maximales de multiplexage.
- Collecte de données flexible : Les multiples formats de détection par méthode de rampe offrent plus de flexibilité pour la collecte de données lors d’une phase de rampe.
- Quantification précise : Détecter des variations aussi petites que 1,5 –fois dans les quantités cibles dans les réactions singleplex.
ViiA™ 7 Logiciel :
ViiA™ 7 Le logiciel génère de la valeur de plusieurs façons, offrant :
- Interface intuitive et design innovant
- Opération de départ facile
- Amélioration de l’analyse des données
- Entièrement compatible avec des environnements à haut débit
Architecture logicielle extensible :
Options optionnelles pour améliorer les fonctionnalités vers les logiciels existants
- Conformité au 21 CFR Partie 11 : Le module optionnel SAE assiste à la sécurité, à l’audit et à la signature électronique des dossiers pour une traçabilité complète des données.
- Fusion à haute résolution (HRM) : En utilisant les protocoles et calibrations intégrés MeltDoctor™ , vous pouvez passer moins de temps à optimiser la course et plus de temps à personnaliser vos résultats. Définissez le nombre de variantes que vous souhaitez voir en changeant rapidement les paramètres d’analyse.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Spécifications
Spécifications
| Format de bloc | Interchangeables |
| Sensibilité | Réduit à 1 copie |
| Gamme dynamique | Jusqu’à 9 logaritmies de plage dynamique linéaire |
| Contenu et stockage | TaqMan Bloc de réseau à 384 puits |
| Uniformité thermique | ±0,5 °C |
| Tension | 100 à 240 V |
| Hauteur (métrique) | 64.5 cm |
| Profondeur (métrique) | 63.5 cm |
| Gamme de températures | 4 °C à 100 °C |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR), profilage de l’expression génique basé sur la PCR en temps réel |
| Afficher plus de résultats |