missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ULTRA-WARE™ Assemblage de microfiltration avec support en verre frité remplaçable 90 mm
Description
Les assemblages de microfiltration sous vide de 90 mm sont conçus pour de grands volumes d’échantillons ou des échantillons avec des charges particulaires élevées qui auraient tendance à obstruer un filtre de 47 mm de diamètre. L’ensemble avec support remplaçable en verre frité est utilisé pour la filtration générale.
- Les débits de filtration sont jusqu’à quatre fois plus rapides que ceux des filtres de 47 mm
- L’entonnoir est gradué de 300 à 1000 mL par incréments de 50 mL
- La capacité maximale de l’entonnoir est de 1100 mL
- La taille du préfiltre est de 70 mm de diamètre et la surface du filtre approximative est de 38,5 cm2
- La connexion à notre flasque de filtration de 1 litre (disponible comme accessoire) est faite avec un bouchon en silicone no 8
- L’unité est fournie avec un disque en verre frité de porosité de 40 à 60 microns, une base de support en verre de 90 mm, un entonnoir gradué de 1000 mL, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone No. 8
- Le disque de support en verre frité peut être remplacé s’il se bouche ou remplacé si la contamination croisée échantillon à échantillon est un problème
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Jetable | Reusable |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Stérilité | Non-sterile |
| Catégorie | Assemblage de microfiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Filtration Assembly and vacuum pump |