Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampon de lavage, 1% dans PBS (10X)
Description
Le Tween-20 est un tensioactif non ionique utile pour solubiliser les protéines membranaires lors de l’isolement. Tween-20 est aussi ajouté aux tampons pour l’immunohistochimie. La pré-adolescente-20 peut aussi aider à prévenir la liaison des anticorps non spécifiques et à agir comme agent bloqueur dans les tests immunobuvants. Il a été utilisé pour la préextraction de membranes afin d’éliminer les protéines périphériques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Buffer |
| Concentration | 1% dans PBS (10X) |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Quantité | 500 mL |
RUO – Usage réservé à la recherche