Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampon de lavage, 0,5% dans PBS (10X)
Description
La solution tampon bloquante Tween 20 est utilisée comme agent de lavage dans les immunoessais, tels que les Western blots et les ELISA. Cela aide à prévenir la liaison des anticorps non spécifiques. Le tampon est utilisé pour les lavages entre chaque immunoréaction, pour éliminer les immunologiques non liés, et éventuellement pour les solutions d’incubation des immunoréactifs (anticorps marqués) afin de réduire le fond non spécifique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Blocking Buffer |
| Concentration | 0,5% dans PBS (10X) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2 L |
RUO – Usage réservé à la recherche