missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poudre de tungstène, -200+325 maille, 99,95% (base métaux), Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA42477A3
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42477A3 2 kg
AA4247722 100 g
AA4247736 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA42477A3 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042477A3
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom de l’IUPAC Tungstène
SOURIRES [W]

Spécifications

Couleur Gris
Nom ou substance chimique Tungsten
Aspect Poudre gris clair
Quantité 2 kg
Dimensions de la maille -200 + 325 Maillage
Forme Poudre
Fourchette de pourcentages d’essai 99,95% (base des métaux)
Hazard Category H228-H500
Precautionary Statement P210-P240-P241-P280-P370+P378q
DOTInformation DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
EINECSNumber 231-143-9
RTECSNumber YO7175000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche