missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimébutine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T30495G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T30495G 5 g
T304925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T30495G Fournisseur TCI America Code fournisseur T30495G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39133-31-8
Formule moléculaire C22H29NO5
Poids moléculaire (g/mol) 387.476
Numéro MDL MFCD00133873
Clé InChI LORDFXWUHHSAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl Ester
PubChem CID 5573
Nom de l’IUPAC [2-(diméthylamino)-2-phénylbutyl] 3,4,5-triméthoxybenzoate
SOURIRES CCC(COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(C2=CC=CC=C2)N(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Trimebutine
Point de fusion 82 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de formule 387.48
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur