missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Trifluoromethoxy)benzène, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Trifluoromethoxy)benzene |
| Densité | 1.226 |
| Point d’ébullition | 102 °C à 104 °C |
| Point d’éclair | 12 °C (53 °F) |
| Odeur | Aromatique |
| Indice de réfraction | 1.406 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 2043132 |
| Poids de formule | 162.11 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H225-H315-H319-H335 Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. |
| EINECSNumber | 207-269-5 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche