missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Trifluoromethoxy)benzène, 99%

Numéro de catalogue. AAB2565814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2565814 25 g
AAB2565822 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2565814 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2565814
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 456-55-3 | C7H5F3O | 162,11 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 456-55-3
Formule moléculaire C7H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 162.11
Numéro MDL MFCD00040832
Clé InChI GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 68010
Nom de l’IUPAC Trifluoromethoxybenzène
SOURIRES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (Trifluoromethoxy)benzene
Densité 1.226
Point d’ébullition 102 °C à 104 °C
Point d’éclair 12 °C (53 °F)
Odeur Aromatique
Indice de réfraction 1.406
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2043132
Poids de formule 162.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H225-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H225-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 207-269-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche