missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Acide trichloroacétique dichlorométhane, solution déblocante
Description
Nos réactifs haute performance commencent avec des matières premières qui doivent respecter des spécifications strictes. Une fois les réactifs fabriqués et emballés, nous effectuons des tests approfondis pour garantir la qualité. La durée de vie des réactifs sur l’instrument est de deux semaines pour le tétrazole, et de six semaines pour tous les autres réactifs.
- Les concentrations de réactifs respectent nos spécifications strictes, garantissant une qualité constante.
- Notre spécification de performance d’au moins 98% d’efficacité de couplage par étapes est assurée, augmentant les rendements de synthèse des oligonucléotidiques du produit à pleine longueur.
- Les kits de réactifs sont disponibles pour votre commodité, et vous font économiser du temps et de l’argent.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Acide trichloroacétique dichlorométhane |
| Contenu et stockage | Le remplissage supérieur comprend chacun de quatre pièces de 450 ml TCA⁄DCM P⁄ N 400236 Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. |
| Type d’échantillon | ADN |
| À utiliser avec (équipement) | Synthétiseur d’ADN 3900 |
| À utiliser avec (application) | Oligo Synthèse |
| Type de produit | Réactifs de synthèse des oligonucléotides |
| Quantité | 4 x 450 mL |
| Type de réactif | Solvant ou réactif général |
| Forme | Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.