missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum™ Kits de taille d’essai pour tubulure de membrane de dialyse CE de qualité biotechnologique (1 mètre), MWCO : 1000 kd

Numéro de catalogue. 08801255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
08801255 10 mm
08700134 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 08801255 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 131486T

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • Rouleau de 1 m de tube Biotech CE Dialysis (largeur plate de 16 mm)
  • 2 Fermetures universelles de tubes
  • 5 Médiators d’ouverture de tubes

Idéal pour les petites applications de dialyse critique qui nécessitent une sélectivité et une rétention plus concises offertes par la membrane Biotech Cellulose Ester (CE) que la membrane Standard Grade RC

Les kits sont excellents pour comparer la performance des MWCO à membrane afin d’optimiser la séparation ou la purification. Fournit une longueur de 1 m de tube membranaire CE de qualité Biotech (largeur plate de 16 mm), une paire de fermetures universelles pour tubulaires et 5 crochets pour ouvrir les tubes à membrane. Les tubes sont conditionnés à l’eau dans un conservateur à 0,05% d’azide de sodium qui se rince facilement avec de l’eau. Neuf MWCO différents disponibles : 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD et 1000 kD.

  • Porosité rigidement contrôlée pour une meilleure sélectivité et séparation que la qualité standard RC
  • 9 MWCO disponibles, allant de 100 à 1 000 000 de Dalton
  • Ultrapure, pas de métaux lourds ni d’impuretés sulfurées
  • Faible liaison aux protéines
  • Aucun retrait de glycérine, nettoyage ou prétraitement n’est requis

Spécifications

Type de produit Trousse d’essais de dialyse
Seuil de rétention des molécules 1000 kDa
Diamètre (métrique) 10 mm
Diamètre (impériale) 9,91 mm (0,39 po)
Contenus des kits Tubage membranaire de dialyse CE grade Biotech de 1 m, 2 fermetures universelles, 5 crochets d’ouverture
Quantité À l’unité
À utiliser avec (application) Idéal pour les petites applications de dialyse critique