missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Trap-Pak™ Sacs (Mini)
Description
Utilisé avec : acétonitrile anhydre, diluant d’amidite, tétrazole/acétonitrile, solution d’activateur d’amidite, tétrazole/acétonitrile, solution d’activateur d’amidite, tétrazole/acétonitrile, solution d’activateur d’amidite
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Ce produit peut être conservé à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Synthétiseur d’ADN 3900 |
| À utiliser avec (application) | Oligo Synthèse |
| Gamme de produit | Trap-Pak |
| Type de produit | Poche |
| Quantité | 1 Pk. |
| Type de réactif | Solvant ou réactif général |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Forme | Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.