missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètres Ethernet à journalisation des données

Numéro de catalogue. 15079705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sonde de bouteille avec câble de 10 pieds (1), support magnétique à l’arrière, câble Ethernet, adaptateur d’alimentation universel avec câble de 5 pieds, piles alcalines AAA (3)
Sonde en acier inoxydable avec câble de 10 pieds (1), support magnétique à l’arrière, câble Ethernet, adaptateur d’alimentation universel avec câble de 5 pieds, piles alcalines AAA (3)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
15079705 Sonde en acier inoxydable avec câble de 10 pieds (1), support magnétique à l’arrière, câble Ethernet, adaptateur d’alimentation universel avec câble de 5 pieds, piles alcalines AAA (3)
15079704 Sonde de bouteille avec câble de 10 pieds (1), support magnétique à l’arrière, câble Ethernet, adaptateur d’alimentation universel avec câble de 5 pieds, piles alcalines AAA (3)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15079705 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 6101211

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètres Ethernet de journalisation des données compatibles TraceableLive™ avec le service infonuagique

  • Connectez-vous à vos données via un téléphone intelligent, une tablette ou un PC via TraceableLive™ le service infonuagique
  • Obtenez la fiabilité, la rapidité et la sécurité grâce à une connexion Ethernet
  • Consultez les conditions de température actuelles n’importe où dans le monde
  • L’interface infonuagique envoie des courriels, des textos et des notifications push
  • Aucun logiciel requis : Web, Android™, Apple™ iOS visibilité des données
  • Obtenez des mesures précises et fiables avec une calibration traçable par le NIST incluse

Spécifications

Catégorie Enregistreur de température
Type d’écran LCD
Étalonnage Étalonné
Types d’alarme audible, Visuel
Type de logiciel TraceableLIVE
Aperçu général Sonde en acier inoxydable
Comprend Sonde en acier inoxydable avec câble de 10 pieds (1), support magnétique à l’arrière, câble Ethernet, adaptateur d’alimentation universel avec câble de 5 pieds, piles alcalines AAA (3)
Certifications/Conformité Étalonnage traçable par le NIST
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Surveillance de la température
Précision (température) ±0,10 °C
Résolution de la température 0,01 °C
Plage de températures (métrique) -90 °C à +105 °C
Longueur (métrique) 6.985 cm
Poids (métrique) 0.45 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats