missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cible en titane sputtering, diamètre de 76,2 mm (3,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,995% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA43045KS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA43045KS 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA43045KS Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043045KS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol

Comme intermédiaires et comme sel. Utilisé dans le revêtement, le vésicant et la métallurgie des poudres.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom de l’IUPAC Titane
SOURIRES [Ti]

Spécifications

Nom ou substance chimique Titanium sputtering target
Nom Remarque 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur
Quantité 1 de chaque
Odeur Inodore
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Pourcentage de pureté 99.995%
EINECSNumber 231-142-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche