missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Tilia 3 ans de tige, section transversale

Numéro de catalogue. S30273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S30273 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30273 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18116

Lame de microscope préparée d’une coupe transversale d’une tige de Tilia de 3 ans. Tilia, communément appelé tilleul, est un genre d’espèces d’arbres à feuilles caduques. Montre les structures générales des tiges.

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Montre les structures générales des tiges

Spécifications

Niveau de sécurité biologique 1
Concentration 10%
Classification Botanique
Matériau Verre
Type de support Section transversale
Quantité 1 de chaque
Type d’échantillon Tilia 3 ans de tige
Taille 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Type de lame Diapositive préparée