missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de tétraméthylyphosphonium, 97%

Numéro de catalogue. p-7023895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1790703 1 g
AAA1790706 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1790703 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1790703

CAS : 4519-28-2 | C4H12BrP | 171,02 g/mol

Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en recherche chimique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en recherche chimique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Hygroscopique. Conservez à l’écart de l’eau/de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé. Conserver sous gaz inerte.

Identifiants chimiques

CAS 4519-28-2
Formule moléculaire C4H12BrP
Poids moléculaire (g/mol) 171.02
Numéro MDL MFCD00011802
Clé InChI ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetramethylphosphonium bromide, tetramethylphosphanium bromide, acmc-1ai8x, ch3 4pbr, tetramethyl phosphonium bromide, phosphonium, tetramethyl-, bromide
PubChem CID 357594
Nom de l’IUPAC tétraméthylphosphanium; bromure
SOURIRES [Br-].C[P+](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Tetramethylphosphonium bromide
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Renseignements sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de formule 171.03
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA No

RUO – Usage réservé à la recherche