missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ternidazole, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AC461952500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC461952500 250 mg
AC461950010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC461952500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461952500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1077-93-6
Formule moléculaire C7H11N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 185.18
Clé InChI DUOHVNSMLSPTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ternidazole, unii-4n8r018qb0, 1-3-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 3-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl propan-1-ol, ternidazol, ternidazolum, ternidazole inn, ternidazol inn-spanish, ternidazolum inn-latin
PubChem CID 68944
Nom de l’IUPAC 3-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)propane-1-ol
SOURIRES CC1=NC=C(N1CCCO)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ternidazole
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de formule 185.18
Pourcentage de pureté 97%
EINECSNumber 214-077-5

Utilisation uniquement de la recherche RUO –