missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBPE (=Tétrabromophénolphtaléine Ester d’éthyle Sel de potassium) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A51071G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A51071G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A51071G Fournisseur TCI America Code fournisseur A51071G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

[Réactif spectrophotométrique sensible pour les amines, les sels d’ammonium quaternaires et autres cations]

Identifiants chimiques

CAS 62637-91-6
Formule moléculaire C22H13Br4KO4
Poids moléculaire (g/mol) 700.06
Numéro MDL MFCD00011662
Clé InChI WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium tetrabromophenolphthalein ethyl ester, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl phenolate, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl benzenolate, dj-2, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt 1:1, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
PubChem CID 23689366
Nom de l’IUPAC potassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)[2-(éthyoxycarbonyl)phényl]méthyl]benzène-1-olate
SOURIRES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique TBPE (=Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt) [Sensitive spectrophotometric re
Point de fusion 210 °C
Couleur Noir-vert
Quantité 1 g
Poids de formule 700.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline